Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Outil de retrait de sièges de joints
Pour une utilisation avec les micro-vannes de contrôle L’outil de retrait de sièges de joints Trajan Scientific and Medical utilisé avec les micro-vannes de contrôle permet de mesurer avec précision et de contrôler les débits de gaz
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 1236101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications de chromatographie
- Peut être utilisé à des températures élevées, du vide élevé à la pression moyenne
- Vide évalué à un taux de fuite d’1E-05 cc/s d’hélium
Spécification
Extracteur de joint d’étanchéité pour micro-vanne de contrôle | |
Pour micro-vannes de contrôle |