Learn More
Buerkle™ Joint de sécurité Seal-it™
Le joint de sécurité Buerkle™ Seal-it™ peut être utilisé pour sceller en toute sécurité tout type de récipient.
Marque: Buerkle™ 5399-0003
153.31 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Effacer l’identification par numéros dans l’ordre
- Étiquette de contrôle intégrée portant le même numéro, pour les documents d’accompagnement
- Perforation détachable pour chaque étiquette
- Une fois fermé avec le seal-it, le récipient ne peut pas être ouvert sans détruire l’étiquette seal-it
- Il est possible d’écrire sur le champ d’étiquetage blanc seal-it avec tous les outils d’écriture classiques
Spécification
Rouge | |
Échantillons de conservation | |
500/rouleau |
Joint de sécurité | |
Numéros dans l’ordre, étiquette de contrôle intégrée, perforation détachable pour chaque étiquette | |
178 x 30 mm |