Learn More
Agarose SeaKem™ LE, Lonza™
Idéal pour l’analyse courante des acides nucléiques par électrophorèse sur gel et transfert.L’agarose SeaKem™ LE résout fortement l’ADN et fournit une résolution constante de lot à lot.
Marque:  Lonza 50002
Code produit. 11590717
  • 325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour analyse/transfert d’ADN
  • De qualité biologie moléculaire
  • EEO 0,09–0,13
  • Température de gélification 36°± 1,5°C
  • Sans DNase / RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SeaKem LE Agarose
100 g