Learn More
Agarose SeaKem™ LE, Lonza™
Idéal pour l’analyse courante des acides nucléiques par électrophorèse sur gel et transfert.L’agarose SeaKem™ LE résout fortement l’ADN et fournit une résolution constante de lot à lot.
Marque: Lonza 50000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour analyse/transfert d’ADN
- De qualité biologie moléculaire
- EEO 0,09–0,13
- Température de gélification 36°± 1,5°C
- Sans DNase / RNase
Spécification
SeaKem LE Agarose | |
125 g |