Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse verticale SE640 Large-Mini
Système large-mini, idéal pour le criblage rapide de plusieurs échantillons
Marque: Hoefer™ SE640
Includes:
- Ensemble basique : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel.
- Ensemble complet : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel, deux peignes de 1,5 mm à 15 puits et deux kits d’espaceurs d’épaisseur 1,5 mm (2 cm de large).
Description
L’unité d’électrophorèse verticale Hoefer Large-Mini offre un format extra large idéal pour des cycles rapides et à haut débit. Avec la plaque de séparation accessoire, vous pouvez terminer un cycle avec jusqu’à 112 échantillons en 40 minutes.
- Taille maximale de la plaque de verre 18 x 8 cm, permettant un criblage rapide de jusqu’à 112 échantillons en même temps
- La conception permet aux gels d’être entourés uniformément par un tampon pour que la dissipation de chaleur soit efficace ; les bandes sont nettes et les couloirs rectilignes
- Peut accueillir des gels de polyacrylamide dénaturants ou natifs
- Traitez jusqu’à quatre gels de seconde dimension en utilisant des bandes IEF ou des gels de tubes
- Idéal pour optimiser les protocoles 2DE
- Température de stockage : +15°C à 30°C
Spécification
EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
7,08 in | |
18 cm | |
3,14 in | |
5,51 po | |
1000 V | |
500 mA |
Unité d’électrophorèse verticale Wide-Mini, Basic | |
Chambre de tampon inférieure (réservoir), couvercle de sécurité avec câbles, chambre de tampon supérieure avec électrode anode et cathode, 3 jeux de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre assemblages de pinces 8 cm, 6 cames, double support de coulage de gel | |
45°C | |
12,59 po | |
32 cm | |
11,41 po | |
29 cm | |
14 cm | |
50 w |