Learn More
SDHB Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A2A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SDHB |
---|---|
Clone | 1A2A5 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16880316
|
Proteintech
67600-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16870316
|
Proteintech
67600-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SDHB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SDHB. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SDHB antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
SDHB | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
6390 | |
Primary |
1A2A5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |