Learn More
Invitrogen™ SDF-1 alpha/CXCL12 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMCXCL12X5
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Mouse SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA quantitates Ms SDF-1α in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms SDF-1α. Principle of the method The Mouse SDF-1α solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le CXCL12 est un membre de la famille des intercrines, dérivé de cellules stromales, de l’alpha-chimiokine. Ce produit génétique et son récepteur CXCR4 peuvent activer les lymphocytes et ont été impliqués dans la métastase de certains cancers tels que le cancer du sein. Les mutations de ce gène sont associées à la résistance aux infections de type 1 du virus de l’immunodéficience humaine. Plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
P40224 | |
3 pg/ml | |
Kit ELISA SDF-1 alpha CXCL12, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué streptavidine-HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique lié par enzyme, destiné à la quantification et la détection de SDF-1 alpha CXCL12 dans les échantillons utilisant un réactif microplaque | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3 | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Pbsf,Scyb12,Sdf1,Tlsf,Tpar1 | |
<12% | |
Solution d’arrêt, Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, SAV-HRP, Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène | |
5 x 96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
9,38 pg/ml à 600 pg/ml | |
3 pg/ml à 600 pg/ml | |
SDF-1 alpha CXCL12, SDF-1 de souris | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
20315 | |
Souris | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Pbsf, Scyb12, Sdf1, Tlsf, Tpar1 | |
1 heures 20 min |