Learn More
Labconco™ Accessoire de pompe à vide à spirales, silencieux
Pour une utilisation avec les pompes à vide à spirales Labconco™. Accessoire de pompe à vide à spirales Labconco™, silencieux : associe l’efficacité de la filtration à la réduction du bruit.
Marque:  Labconco™ 7587300
Code produit. 17657835
  • 565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le silencieux pour pompes à spirales Labconco filtre les gaz d’échappement tout en réduisant le bruit de la pompe d’échappement. Il empêche également la poussière de joint de pointe de contaminer l’environnement. L’élément absorbant sonore est remplaçable. Comprend le filtre, l’anneau de centrage et le collier à fixer à la sortie d’échappement.
Spécification
Spécification
2,0 lb
0,9 kg
Filtre, anneau de centrage et collier à fixer à la sortie d’échappement
Pompes à vide à spirales