Learn More
Thermo Scientific™ Kit pratique de flacons à vis, flacon en verre ambré de 40 ml, bouchon avec opercule en PP, septum en PTFE /silicone
Stockez vos échantillons dans ces flacons pour éliminer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH constant pendant toute la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ B7990-6A
Code produit. 12408676
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons pour éliminer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH constant pendant toute la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage d’échantillons à bouchon à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
  • Non autoclavables
Commandez des bouchons et flacons de stockage d’échantillons individuels ou des kits pratiques non assemblés.
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
  • Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
  • Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit pratique de flacons à vis, bouchons avec opercule
Verre
100
Ambré
40 ml
Bouchon à vis (avec opercule)
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.