Learn More
Thermo Scientific™ Kit pour flacons à vis
Fabrication en verre ambré. En double coque. Utilisez des inserts de 100 μL pour limiter le volume.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-204
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en verre borosilicaté ambré
- 12Flacons à vis de mm de diamètre X 32 mmH
- 1,8 ml
- Doublure en PTFE / silicone bleue installée dans le bouchon en polypropylène noir 8-425
- 100/boîte
Spécification
Noir | |
Ambré | |
Verre borosilicaté (5.1) | |
100 | |
Bouchon vissé |
PTFE/silicone, bleu | |
12 mm | |
1,8 ml | |
PP | |
32 mm |