Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
Flacons carrés en verre sodo-calcique brun, col large.
38.25€ - 137.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/boîte |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11777991
|
DWK Life Sciences
238262402 |
100 mL |
38.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768001
|
DWK Life Sciences
238263604 |
250 ml |
69.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778001
|
DWK Life Sciences
238264403 |
500 ml |
83.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788001
|
DWK Life Sciences
238265408 |
1 000 ml |
137.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Flacons carrés en verre sodo-calcique brun (Type 3), col large.- Protection UV grâce à la coloration extérieure
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Manipulation ergonomique, grande stabilité et facile à empiler grâce à la forme carrée
Spécification
Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière | |
Verre sodocalcique | |
10/boîte | |
Non autoclavable |