Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col étroit, et à filetage DIN, forme haute
Flacons carrés en verre sodo-calcique brun, col étroit.
48.90€ - 181.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11742025
|
DWK Life Sciences
238162453 |
100 mL |
48.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742055
|
DWK Life Sciences
238163655 |
250 mL |
83.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752055
|
DWK Life Sciences
238164454 |
500 mL |
90.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762055
|
DWK Life Sciences
238165459 |
1000 mL |
181.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Flacons carrés en verre sodo-calcique brun (Type 3), col étroit.- Protection UV grâce à la coloration extérieure
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Manipulation ergonomique, grande stabilité et facile à empiler grâce à la forme carrée
Spécification
Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière | |
Verre sodocalcique | |
10/Bte | |
Non autoclavable |