Learn More
Fisherbrand™ Vis à tête creuse
Pour remplacer les vis de serrage sur les connecteurs d’échafaudage. Les vis à tête creuse Fisherbrand™ sont destinées à une utilisation avec des tiges ou des tubes de 13 mm de diamètre.
Marque:  Fisherbrand™ 0879
Code produit. 10569961
  • 5.30€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour le serrage manuel
  • Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité
Spécification
Spécification
10/paquet
0,10000 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Vis à tête creuse > Pour tubes ou tiges de 13 mm