Learn More
Macherey-Nagel™ Flacon à col vissant, N9, transparent
Stockez les échantillons liquides pour les utiliser en chromatographie. Les flacons à col vissant Macherey-Nagel™, N9, transparents sont des flacons en verre hydrolytique avec des ouvertures larges et des bouchons à vis à filetage à vis court de 9 mm. Les flacons sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes pour garantir une haute qualité pour une analyse sûre.
16.70€ - 18.65€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 9 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre hydrolytique (classe I) |
Volume (métrique) | 1.5 ml |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10153791
|
Macherey-Nagel™
702282 |
Fond plat, large ouverture |
18.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10157823
|
Macherey-Nagel™
702283 |
Étiquette et balance |
16.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Tous les produits sont fabriqués dans des conditions hygiéniques strictes. Le contrôle optoélectronique des machines de traitement du verre garantit une haute qualité pour une analyse sûre. Des contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale du CQ font également partie des mesures mises en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Peut être utilisé sur presque tous les échantillonneurs automatiques HPLC et GC
- Grande variété d’inserts différents disponibles
- Fond plat avec ouverture large et filetage à vis court de 9 mm
- Conditionnés dans une boîte en polypropylène robuste de 100 flacons
Spécification
9 mm | |
11,6 mm | |
1.5 ml | |
Flacon à col à vis, ouverture large | |
Boîte en polypropylène | |
32 mm |
Transparent | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
Échantillonneurs automatiques pour HPLC et GC | |
100 | |
Plat | |
100 paquet |