Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré
Flacons à col vissant à des fins de stockage en verre de classe hydrolytique 1.
38.05€ - 42.95€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Type de goulot | Vis |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11596064
|
Fisherbrand™
15 09 1774 |
8,9 ml |
42.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11506074
|
Fisherbrand™
15 09 1800 |
12 ml |
38.05€
100 pièces |
N/A | |||||
Description
- Col vissant
- 15-425
- Fond plat
- Verre
- Ambré
Spécification
Ambré | |
Stockage | |
CleanPack, boîte en PP | |
Fond plat | |
ND15 |
Verre | |
Vis | |
800 μl | |
100 | |
Non |