Learn More
Buerkle™ Joint à vis en laiton pour pompe vide-fût
Le joint à vis en laiton Buerkle™ pour pompe vide-fût empêche la charge électrostatique en association avec le jeu antistatique.
Marque: Buerkle™ 5601-0100
64.77 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joint à vis pour fût en laiton nickelé pour pompe vide-fût en acier inoxydable
- Empêche la charge électrostatique en association avec l’ensemble antistatique
- Pour le transfert en toute sécurité de liquides inflammables et facilement inflammables
- Pour récipients avec filetage intérieur en acier fin R 2 pouce
- Les connecteurs du récipient rendent la décantation encore plus facile et sûre grâce à leur raccordement plus fiable aux fûts
- Les connecteurs maintiennent la pompe dans le fût, permettent un changement de position verticale et l’échange d’air nécessaire
Spécification
Pompe vide-fût inox | |
Laiton nickelé | |
Raccord fileté |