Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis avec distributeurs multiples BOLA™ pour flacons
Utilisez ces bouchons à vis avec les distributeurs pour l’extraction ou l’insertion de liquides agressifs ou purs. Les bouchons à vis avec distributeurs multiples Bohlender™ BOLA™ pour flacons sont parfaits pour l’insertion d’une tubulure, de tubes et de sondes dans des récipients.
162.00€ - 305.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Prélèvement ou insertion de liquides agressifs ou purs, introduction d’une tubulure d’un diamètre externe max de 8,5, de tubes et de sondes dans les récipients |
---|---|
Quantité | 1Pack |
Plage de températures (métrique) | ndash;200 à 250deg;C |
Type de produit | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Filetage 45 GL |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10787771
|
Bohlender™
D614-08 |
PFA |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10445461
|
Bohlender™
D615-08 |
PTFE |
305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bouchon à vis noir en PPS pour filetage GL45
- Corps en PTFE ou PFA
- Insertion d’une tubulure avec un dia. ext. max. de 8,5 mm
- Offre une très bonne résistance chimique
- Température d’utilisation pouvant aller jusqu’à 200°C
Spécification
Prélèvement ou insertion de liquides agressifs ou purs, introduction d’une tubulure d’un diamètre externe max de 8,5, de tubes et de sondes dans les récipients | |
ndash;200 à 250deg;C | |
Filetage 45 GL |
1Pack | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Bouchons à vis avec distributeurs multiples BOLA™ pour flacons