Learn More
Axygen™ Tubes de transport à bouchon à vis
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Marque: Axygen™ ST-5ML
439.30 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tubes uniquement
Description
Tube de 5 à 10 ml
- Marques de graduation à intervalles de 1,0 ml
- Grande surface d’écriture dépolie pour l’identification des échantillons
- L’ajustement parfait du tube et du bouchon assure une étanchéité anti-fuite
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans ADN humain
Pour le bouchon, voir la réf. No SC-B-510.
Spécification
Pas de bouchon | |
20000xG | |
Transparent | |
Tubes uniquement | |
Sachet | |
Oui | |
Conique |
Sans DNase, apyrogène | |
5 mL | |
PP | |
500/Bte | |
Non stérile | |
Pas de bouchon |