Learn More
Axygen™ Tubes de transport à bouchon à vis
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Marque: Axygen™ SCT-5ML
228.45 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tubes avec bouchons
Description
Tube de 5 à 10 ml
- Marques de graduation à intervalles de 1,0 ml
- Grande surface d’écriture dépolie pour l’identification des échantillons
- L’ajustement parfait du tube et du bouchon assure une étanchéité anti-fuite
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans ADN humain
Pour le bouchon, voir la réf. No SC-B-510.
Spécification
Bouchon à vis | |
Bleu | |
5 mL | |
Polypropylène | |
500/Bte | |
Non stérile | |
Bouchon à vis |
Sans DNase, apyrogène | |
Polypropylène | |
Transparent | |
Tubes avec bouchons | |
1 000 tubes, bouchons/Cs. | |
Oui |