Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
Évitez les fuites dans des conditions difficiles. Ces bouchons à vis pour tubes avec joints toriques sont optimisés pour sécuriser le stockage à court terme à basse température.
Marque: Thermo Scientific™ 3471BLK
422.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à vis des micro-tubes Thermo Scientific™ avec joint torique sont conçus pour créer un joint sûr avec le micro-tube Thermo Scientific offrant une protection pure pour les applications de préparation, transfert et stockage des échantillons.
Les versions à bouchon captif et non captif sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.
La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes et d’endotoxinesLa version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteur de PCR
Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
Bouchons moletés qui améliorent la préhension lors de l’ouverture et de la fermeture du tube
Bloc-notes de bouchon dépoli pour faciliter le marquage et l’identification du produit
Bouchons de couleur proposés en plusieurs options de couleur, idéales pour la séparation, le codage et le suivi des échantillons. Bouchons de couleur ambrée idéaux pour une protection UV de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm.
Bouchons attachés qui restent fixés au tube d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour plus de praticité ; le bouchon à vis attaché est idéal lorsqu’un bouchon doit impérativement rester avec le même tube. Bouchons non attachés disponibles.
Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur et convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2
Couple manuel / à la main : Standard : 0,125 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm.
Couple automatisé / robotique standard : 1,312 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Spécification
Non autoclavable | |
100 % polypropylène vierge (bouchon), caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (joint torique), Ethylene Propylene | |
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière. | |
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique | |
Stockage frigorifique : -80°C à +95°C Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2 | |
25,000 ×g |
Bouchon à vis avec joint torique, noir, bouchon non stérile uniquement, sans tube | |
Noir | |
Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR | |
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm | |
Non stérile | |
Prêts pour la PCR |
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave.Options stériles disponibles.
Non conçus pour la submersion et le stockage dans du LN2 en phase liquide.