Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser avec ouverture, pour rodages de sécurite
Pour fixer l'obturateur DURAN™ dans le manchon fileté DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 286215207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le bouchon à vis ouvert fixe de manière fiable le noyau des coupes de sécurité DURAN™ dans le manchon. Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre.
- Fixation fiable des sections de sécurité DURAN™ les unes dans les autres (noyau et manchon)
- Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre
Spécification
10/boîte | |
Convient à la fixation du broyage de sécurité DURAN | |
NS 19/26 |