Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser avec ouverture, pour rodages de sécurite
Pour fixer l'obturateur DURAN™ dans le manchon fileté DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 286215001
Code produit. 15911551
  • 16.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 22-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le bouchon à vis ouvert fixe de manière fiable le noyau des coupes de sécurité DURAN™ dans le manchon. Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre.
  • Fixation fiable des sections de sécurité DURAN™ les unes dans les autres (noyau et manchon)
  • Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Convient à la fixation du broyage de sécurité DURAN
NS 14/23