Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser avec ouverture, pour rodages de sécurite
Pour fixer l'obturateur DURAN™ dans le manchon fileté DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 286215301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le capuchon à visser avec ouverture fixe l'obturateur du rodage de sécurité DURAN™ dans la tubulure en toute fiabilité. À l'ouverture du capuchon, les rodages sont automatiquement séparés.- Une fixation fiable des rodages de sécurité DURAN™ entre eux (Obturateur et manchon)
- À l'ouverture du bouchon, les rodages sont automatiquement séparés
Spécification
10/Pk. | |
Suitable for fixing DURAN safety grinding | |
NS 24/29 |