Learn More
Agilent BioTek Application de dosage d’égratignures
Offre une interface simple pour les flux de travail des tests de migration cellulaire, depuis la capture cinétique jusqu’à l’analyse complète. Des protocoles prédéfinis pour les plaques à 24 et 96 puits sont disponibles. La programmation personnalisée est simple et rapide.
Marque: Agilent BioTek 1750011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre un flux de travail intégré et fluide pour la capture d’images cinétiques et l’analyse puissante des tests de cicatrisation des plaies, réalisés avec un microscope automatisé Agilent BioTek Lionheart ou un lecteur multimode d’imagerie cellulaire Cytation
- L’application de test d’égratignures et l’outil de fabrication de plaies AutoScratch sont des composants essentiels du nouveau kit de démarrage de test des égratignures, qui automatise la migration cellulaire et les tests de guérison de plaies
- Installation et mise en œuvre simples
- Protocoles prédéfinis pour plaques à 24 et 96 puits
- Exposition automatique et outils de traitement d’images puissants
- Calculs de statistiques automatiques : largeur de la plaie, % de confluence, taux de guérison maximal
- Pour des égratignures reproductibles et homogènes et un flux de travail complet de test de migration cellulaire, envisagez le kit de démarrage de test d’égratignures
Spécification
Tests de cicatrisation des plaies et tests de migration cellulaire | |
Kit de démarrage pour dosage d’égratignures (1750012) | |
Logiciel |