Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains SCOTT™ NATURA
Les essuie-mains Kimberly-Clark™ SCOTT™ NATURA ont une conception de pli en C intelligente pour empêcher les déchirures et s’assurer qu’une seule serviette est distribuée à la fois.
188.00€ - 203.00€
Spécification
Type de produit | Essuie-main Scott Natura |
---|---|
Format | Pliage en C |
Épaisseur | 2 plis |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12698845
|
Kimberly-Clark™
6810 |
250 x 330 mm |
203.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10311962
|
Kimberly-Clark™
6812 |
500 x 250 mm |
188.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conception de pli en C intelligent pour empêcher les déchirures et s’assurer qu’une seule serviette est distribuée à la fois
- Fabriquées grâce à notre technologie Airflex™ unique
- Douces, résistantes et très absorbantes, même mouillées
- Porte l’écolabel européen
Spécification
Essuie-main Scott Natura | |
Pliage en C | |
2 plis |