Learn More
Kimberly-Clark™ Rouleau de papier hygiénique standard SCOTT™ PERFORMANCE
Offre le confort de la maison. Le rouleau de papier hygiénique standard Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE se dissout dans l’eau froide et ne bouchera pas les canalisations.
Marque: Kimberly-Clark™ 8519
56.33 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Blanc, perforé, papier hygiénique 2 épaisseurs
- Polyvalent et absorbant
- Se dissout dans l’eau froide afin que les tuyaux d’égouts ne s’obstruent pas
- La perforation permet une consommation économique, adaptée aux économies de coûts et à la réduction de la quantité de déchets
- Certification ISO 14001, ISO 9001, label européen et FSC
- Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels qui apprécient l’économie
Spécification
Rouleau de papier hygiénique | |
12 cm | |
9,5 cm | |
Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC | |
12 x 9,5 cm | |
8 x 8 rouleaux x 350 feuilles |
4.72 in. | |
3.74 in. | |
Paper | |
Blanc | |
High Traffic Washrooms | |
2 plis |