Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
180.00€ - 188.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes en papier |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Rouleau emballé |
Jetable | Single-use |
Format | Wrapped Roll |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12600543
|
Kimberly-Clark Professional™
7160 |
38,4 x 41,4cm |
188.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12555518
|
Kimberly-Clark Professional™
7161 |
44,4 x 52 cm |
180.00€
6 rouleaux |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Strong, tear-resistant and durable
- Compatible with dispenser 7056
Spécification
Lingettes en papier | |
Rouleau emballé | |
Wrapped Roll |
Blanc | |
Single-use |