Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène verts Scorpio™ série 8-354
Doublure en tricot interlock revêtue de néoprène pour une meilleure préhension des matériaux humides et glissants.
221.00€ - 223.00€
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
---|---|
Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Néoprène |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12669791
|
Ansell™
8354100 |
10 |
221.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12679791
|
Ansell™
8354080 |
8 |
221.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12055550
|
Ansell™
8354090 |
9 |
223.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flexibles
- Finition texturée
- 100 % étanches
- Doublure en maille extensible souple sans coutures dans la zone de travail
- Confortables à porter, protègent les mains, absorbent la transpiration et empêchent les irritations
- Bonne préhension dans des conditions humides. Une manipulation plus sûre signifie une productivité accrue
- Plus faciles à manipuler, à enfiler et à retirer et moins fatigants pour les mains
- Revêtement en néoprène
- Protection chimique étendue
- Certifiés FDA21 CFR 177-2600
Applications :
- Nettoyage de fours, pompes, vannes ou lignes de distillation, et procédé de production de BTX par craquage
- Réparation et maintenance d’équipements
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes, ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Transfert de liquides et de solides
- Surveillance d’opérations en cours
- Entreposage de matières premières
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
Spécification
Néoprène | |
Néoprène | |
Oui | |
8-354 | |
Maille de coton interlock | |
72 paires | |
8-354 |
ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 | |
Néoprène | |
Gants pour immersion | |
Manchette | |
Paume entièrement enduite | |
Produits chimiques |