Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène verts Scorpio™ série 8-352
Doublure en tricot interlock revêtue de néoprène pour une meilleure préhension des matériaux humides et glissants.
210.00€
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
---|---|
Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Néoprène |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Code produit | Marque | dimSize | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimSize | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12649791
|
Ansell™
8352080 |
210.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12639791
|
Ansell™
8352100 |
210.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12659791
|
Ansell™
8352090 |
210.00€
12 paires |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Flexibles
- Finition texturée
- 100 % étanches
- Doublure en maille extensible souple sans coutures dans la zone de travail
- Confortables à porter, protègent les mains, absorbent la transpiration et empêchent les irritations
- Bonne préhension dans des conditions humides. Une manipulation plus sûre signifie une productivité accrue
- Plus faciles à manipuler, à enfiler et à retirer et moins fatigants pour les mains
- Revêtement en néoprène
- Protection chimique étendue
- Certifiés FDA21 CFR 177-2600
Applications :
- Nettoyage de fours, pompes, vannes ou lignes de distillation, et procédé de production de BTX par craquage
- Réparation et maintenance d’équipements
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes, ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Transfert de liquides et de solides
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
Spécification
Néoprène | |
Néoprène | |
Oui | |
8 / 352 | |
Maille de coton interlock | |
72 paires | |
8-352 |
ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 | |
Néoprène | |
Gants pour immersion | |
Manchette | |
Paume entièrement enduite | |
Produits chimiques |