Learn More
Cole-Parmer™ Spatule vibrante en acier inox avec revêtement en PTFE Scienceware™
Faites simplement tourner la molette pour contrôler la quantité ajoutée
Marque:  Cole-Parmer™ 06264-55
Code produit. 11745459
  • 78.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Déplacez la molette crantée pour faire vibrer la lame et ajouter autant de matériaux que nécessaire
  • La lame étroite en forme de V se faufile facilement dans les récipients à petit goulot et des coins serrés
  • La lame en acier inox est également disponible avec un revêtement en PTFE marron
  • Conforme à la norme FDA relative aux applications à contact alimentaire direct
Spécification
Spécification
Spatule vibrante
8,25 in
20,96 cm
Acier inox / revêtement PTFE