Learn More
Buerkle™ Grattoirs pour denrées alimentaires
Grattoirs à surface facile à nettoyer, lisse et sans pores, parfaits pour le secteur alimentaire.
10.60€ - 11.05€
Spécification
Type de produit | Grattoir |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de poignée | Fixe |
Modèle | Monobloc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10260512
|
Buerkle™
8300-4011 |
205 mm |
11.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440401
|
Buerkle™
8300-4010 |
250 mm |
10.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les denrées alimentaires (FDA et EU 10/2011)
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Peuvent également être utilisés pour l’ébullition des produits
Spécification
Grattoir | |
Autoclavable | |
Monobloc | |
FDA et (UE) n 10/2011 |
Polypropylène | |
Fixe | |
Blanc | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |