Learn More
Trifluorométhanesulfonate de scandium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate is widely used as a catalyst in hydrothiolation, selective two-electron reduction of oxygen by ferrocene derivatives and vinylogous Fridel-crafts alkylation of indoles and pyrrole in water. It is involved in the Mukaiyama aldol addition and stereochemically catalyzes the radical polymerization of acrylates. It acts as a Lewis acid catalyst and used in the synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Scandium(III) trifluoromethanesulfonate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and acetonitrile. |
Poids de la formule | 492.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only