Learn More
Sulfate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
163.82€ - 636.17€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | Sc2(SO4)3·XH2O |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00149854 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.03 |
1 g |
163.82€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.06 |
5 g |
636.17€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
Sc2(SO4)3·XH2O | |
MFCD00149854 |
Spécification
Scandium (III) sulfate hydrate | |
Cristalline | |
Sc2(SO4)3·XH2O | |
Freely soluble in water | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00149854 | |
378.10 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote