Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
109.55€ - 968.82€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-08-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Sc2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.91 |
Numéro MDL | MFCD00011223 |
Clé InChI | HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | discandium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.03 |
1 g |
109.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.06 |
5 g |
327.63€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.14 |
25 g |
968.82€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Scandium oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12060-08-1 | |
137.91 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
O3Sc2 | |
MFCD00011223 | |
discandium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Scandium(III) oxide | |
12060-08-1 | |
99.99% | |
MFCD00011223 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
discandium(3+) trioxidandiide | |
137.91 | |
1.964 |
2485°C | |
Poudre | |
O3Sc2 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] | |
137.91 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-042-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante