Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
80.00€ - 896.46€
Identifiants chimiques
CAS 12060-08-1
Formule moléculaire O3Sc2
Poids moléculaire (g/mol) 137.91
Numéro MDL MFCD00011223
Clé InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11356258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.03
1 g
80.00€
1g
11376258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.06
5 g
301.50€
5g
11366258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.14
25 g
896.46€
25g
Description
Description
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12060-08-1
137.91
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
O3Sc2
MFCD00011223
discandium(3+) trioxidandiide
Spécification
Scandium(III) oxide
12060-08-1
99.9%
MFCD00011223
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
discandium(3+) trioxidandiide
137.91
1.964
2485°C
Poudre
O3Sc2
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
137.91
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-042-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante