Learn More
Nitrate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107552-14-7 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Sc |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.968 |
Numéro MDL | MFCD00011220 |
Clé InChI | DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt |
CID PubChem | 166818 |
Nom IUPAC | trinitrate de scandium(3+) |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011221.03 |
1 g |
154.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011221.06 |
5 g |
471.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
107552-14-7 | |
230.968 | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
166818 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] |
N3O9Sc | |
MFCD00011220 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
trinitrate de scandium(3+) |
Spezifikation
Scandium(III) nitrate hydrate | |
Agrégats cristallins | |
N3O9Sc | |
UN1477 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de scandium(3+) | |
166818 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
107552-14-7 | |
(REO) | |
MFCD00011220 | |
14,8392 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] | |
230.968 | |
230.97 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-701-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only