Learn More
Nitrate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 434.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107552-14-7 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Sc |
Numéro MDL | MFCD00011220 |
Clé InChI | DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt |
CID PubChem | 166818 |
Nom IUPAC | trinitrate de scandium(3+) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.03 |
1 g |
124.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.06 |
5 g |
434.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107552-14-7 | |
MFCD00011220 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
trinitrate de scandium(3+) |
N3O9Sc | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
166818 |
Spécification
Scandium (III) nitrate hydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00011220 | |
14,8392 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] | |
230.968 | |
230.97 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
107552-14-7 | |
Cristalline | |
N3O9Sc | |
UN1477 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de scandium(3+) | |
166818 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-701-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only