Learn More
Chlorure de scandium(III) hexahydraté, REacton™, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346268
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20662-14-0
Formule moléculaire Cl3H12O6Sc
Poids moléculaire (g/mol) 259.40
Numéro MDL MFCD00149852
Clé InChI FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) chloride hexahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,8392
Poids de la formule 259.41 (151.32 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic