Learn More
Chlorure de scandium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
120.60€ - 423.11€
Identifiants chimiques
CAS | 20662-14-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H12O6Sc |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.40 |
Numéro MDL | MFCD00149852 |
Clé InChI | FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | scandium(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011218.03 |
1 g |
120.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011218.06 |
5 g |
423.11€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Scandium(III) chloride hexahydrate, which is freely soluble in water is used as a source for producing metallic scandium by electrolysis. It finds use in halide lamps, optical fibers, electronic ceramics and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20662-14-0 | |
259.40 | |
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] |
Cl3H12O6Sc | |
MFCD00149852 | |
scandium(3+) hexahydrate trichloride |
Spécification
Scandium(III) chloride hexahydrate | |
Agrégats cristallins | |
Cl3H12O6Sc | |
14,8392 | |
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K | |
scandium(3+) hexahydrate trichloride | |
259.41 (151.32 Anhydrous) | |
Reacton™ |
20662-14-0 | |
(REO) | |
MFCD00149852 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] | |
259.40 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante