Learn More
Chlorure de scandium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 989.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.01 |
0.25 g |
111.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.03 |
1 g |
301.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.06 |
5 g |
989.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10361-84-9 | |
MFCD00011221 |
Spécification
Scandium(III) chloride | |
Anhydrous | |
(REO) | |
14,8392 | |
151.32 | |
Odorless | |
2.39 g/mL |
939°C | |
10361-84-9 | |
MFCD00011221 | |
Soluble in water; Insoluble in alcohol | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only