Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,25 mm (0,01 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
324.00€ - 959.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Sc |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.96 |
Numéro MDL | MFCD00016323 |
Clé InChI | SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |
CID PubChem | 23952 |
ChEBI | CHEBI:33330 |
Nom IUPAC | scandium |
SMILES | [Sc] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012424.FF |
25 x 25 mm |
324.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012424.FI |
50 x 50 mm |
959.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-20-2 | |
44.96 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
23952 | |
scandium |
Sc | |
MFCD00016323 | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
CHEBI:33330 | |
[Sc] |
Spécification
Scandium foil | |
7440-20-2 | |
Sc | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
[Sc] | |
44.96 | |
CHEBI:33330 | |
Odorless | |
≈0.5g/25x25mm |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00016323 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
scandium | |
23952 | |
99.9% | |
Sachet en Mylar | |
Feuille |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only