Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,1 mm (0,004 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
299.00€ - 919.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Sc |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.96 |
Numéro MDL | MFCD00016323 |
Clé InChI | SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |
CID PubChem | 23952 |
ChEBI | CHEBI:33330 |
Nom IUPAC | scandium |
SMILES | [Sc] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043219.FF |
25 x 25 mm |
299.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043219.FI |
50 x 50 mm |
919.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
7440-20-2 | |
44.96 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
23952 | |
scandium |
Sc | |
MFCD00016323 | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
CHEBI:33330 | |
[Sc] |
Spécification
Scandium foil | |
7440-20-2 | |
Sc | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
[Sc] | |
44.96 | |
CHEBI:33330 | |
Odorless | |
Feuille |
0.1mm (0.004 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00016323 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
scandium | |
23952 | |
99.9% | |
≈0.20g/25x25mm |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only