Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473629
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Inhibits p38 kinase activity through competition with ATP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152121-30-7
Formule moléculaire C20H14FN3O, C20H14FN3O
Synonyme 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Spécification
Quantité 100 mg
Description Yellow
Contenu et stockage -30°C to -10°C
À utiliser avec (application) Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Doser ≥99%
Poids de la formule 331.35g/mol
Point de fusion 240°C to 243°C
Solubilité Soluble in DMSO at 30mg/ml
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide cristallin
Clé InChI NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 331.35