Learn More
Thermo Scientific™ Rotors de concentrateurs Savant™ DNA SpeedVac™
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
806.00€ - 1631.00€
Spécification
Type | Rotor de concentrateur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | DNA130 |
Système de rotor | Classique |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718609
|
Thermo Scientific™
RD24 |
24 |
806.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768599
|
Thermo Scientific™
RD2MP |
2 plaques à puits peu profonds |
1631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778599
|
Thermo Scientific™
RD36 |
36 |
975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728609
|
Thermo Scientific™
RD48 |
48 |
817.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748609
|
Thermo Scientific™
RD72 |
72 |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Rotors circulaires faciles d’utilisation avec différentes tailles d’alvéoles pour tubes afin d’accueillir différentes tailles d’échantillons. Ces rotors ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire et s'intègrent directement dans votre concentrateur.Spécification
Rotor de concentrateur | |
DNA130 | |
Classique |