Learn More
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11778629
|
Thermo Scientific™
DTK120R |
Kit de piège chimique pour la radioactivité |
1135.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11708599
|
Thermo Scientific™
DC120A |
Cartouche jetable (piège pour radioactivité volatile) |
398.00€
0.25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11738599
|
Thermo Scientific™
DC120R |
Cartouche jetable (neutralisation acide) |
380.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15297909
|
Thermo Scientific™
ANC100 |
Composé neutralisant l’acide (acide acétique) |
283.41€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10399102
|
Thermo Scientific™
ANS121 |
Solution de neutralisation d’ammoniac (Oligo Prep) |
79.67€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11748569
|
Thermo Scientific™
ANS121/4 |
Solution de neutralisation d’ammoniac (Oligo Prep) |
471.35€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12642765
|
Thermo Scientific™
SCC5 |
Fluide caloporteur CryoCool, 5 L |
1185.90€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11728669
|
Thermo Scientific™
GCF400 |
Flacon condenseur en verre |
1001.99€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10684283
|
Thermo Scientific™
CC120/DX |
Chariot Deluxe |
2090.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Piège chimique• Ultime sécurité
• Bloque les vapeurs radioactives qui échappent au refroidisseur avant leur passage dans la pompe. Piège φ 140mm, hauteur 200mm
• Piège chimique
• Inclus avec 1 cartouche. complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piégeage vapeurs radioactives
• Inclus complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piège chimique de sécurité vapeurs radioactives
• Avec cartouches
• Piège chimique pour vapeurs radioactives avec cartouche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Chariot Savant™ DNA SpeedVac™ Deluxe