Learn More
Berkshire™ SatPax™ 550, Pre-wetted 100% Meltblown Polypropylene Cleanroom Wiper
SatPax™ 550 wipers are composed of exceptionally clean 100% meltblown polypropylene pre-wetted with a consistent concentration of IPA and DI water.
815.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pré-saturées SatPax™ 550 |
---|---|
Largeur (impériale) | 11 in |
Largeur (métrique) | 28 cm |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Solution de saturation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Solution de saturation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15217198
|
Berkshire™
SPX550.001.24 |
23 x 28 cm (9 x 11 in) | Alcool isopropylique et eau désionisée. |
815.00€
1200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Very low extractables and ions
- Very low particle and fiber counts
- Excellent wet strength and abrasion resistance
- Reduces alcohol usage and preparation / handling costs
- Reduces VOC emissions
- Increases cleaning efficiency
- Increases cleaning protocol consistency
- Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP 797 applications
Spécification
Lingettes pré-saturées SatPax™ 550 | |
11 in | |
28 cm | |
Non-sterile |