Learn More
IKA™ Ensemble d’adaptateurs SAS 1
Adaptateur en spirale pour mesurer la viscosité des échantillons très collants et autres échantillons visqueux.
Brand:  IKA™ 0025000377
Product Code. 16258581
  • 1241.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Analysez le comportement des fluides à différents taux de cisaillement
  • Géométrie de la broche : Spirale
  • Connecteur : filetage M2.5 LH
  • Diamètre : 6,35 mm
  • Longueur de broche : 41,2 mm
  • Support de montage : Oui
  • Dimensions (l x H x P) : 160 x 82 x 270 mm
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 984 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 984000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 10500 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 1100000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 21000 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 21000000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 84000 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 84000000 mPas
Specifications
Specifications
Ensemble d’adaptateurs pour broche en spirale
0,02
300°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers