Learn More
Sartorius Colonnes de centrifugation miniprep A / G Vivapure™
Centrifugal units with Protein A or Protein G resin for fast affinity purification of antibodies from small samples up to 0.65 ml.
69.64€ - 1130.69€
Spécification
À utiliser avec (application) Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Type Quantité Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Quantité Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
10246694
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARABUFPK
Miniprep Spin Column Pièce 4 Maxi or 48 miniprep Protein A and G spin column Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11715056
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARAMINIB
Spin Column 48 Pack Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11724059
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARAMINIK
Spin Column 16/boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11750845
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARGMINIB
Spin Column 48 Pack 3 Users Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11725056
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARGBUFPK
Miniprep Spin Column Pièce Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11760845
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARGMINIK
Spin Column 16/boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11770845
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARSTPKA2
Miniprep Spin Column 2 Pack 3 Users Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11780845
Afficher les documents
Sartorius
VS-ARSTPKG2
Miniprep Spin Column 2 Pack Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Vivapure miniprep and spin columns are pre-packed centrifugal devices for purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum, ascites and cell culture supernatants. The rapid 1-2-3 bind-wash-elute protocol especially lends itself to screening applications, where many samples are processed in parallel. Vivapure miniprep & spin columns can conveniently be used in a centrifuge with swing-out rotor for standard 2.2 ml tubes. Binding capacity is about 1 mg IgG per unit. The low hold-up volume ensures high solute recovery with minimal loss by non-specific adsorption. Vivapure miniprep and spin columns can be re-used three times and are available as complete kits including buffers or as bulk packs.They are an attractive alternative to lengthy chromatographic methods such as FPLC. For larger volumes, the Vivapure Maxiprep kit is also availablity.
  • Spin column based kit
  • Devices are ready to use
  • Rapid purification with high yields
  • Parallel processing
  • Cost effective through re-use option
  • Starter kits available
Spécification
Spécification
Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants