Learn More
Sartorius 20 Kit AdenoPACK Vivapure™
BIOPHARMA
Le kit optimal pour composer la sélection
Marque:  Sartorius VS-AVPQ020
Code produit. 10257712
  • 530.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Vivapure AdenoPACK 20 est le petit kit à l’échelle de la série AdenoPACK, purifiant jusqu’à 1 x1012 particules virales provenant de 20 ml de culture cellulaire. Surtout lorsqu’il s’agit de tester de nouvelles compositions, les purifications parallèles et rapides des différents adénovirus sont essentielles. Ce kit permet une purification basée sur la colonne de centrifugation rapide, simple et abordable de 6 différents échantillons en parallèle et comble un écart dans la méthode de gradient de densité CsCl – pour la première fois, l’adénovirus peut être purifié efficacement avec moins de 100 ml de volume de culture cellulaire.
  • Kit basé sur la colonne de centrifugation
  • Purification parallèle facile et rapide de plusieurs échantillons
  • Purification de virus basée sur la technologie d’adsorbeur membranaire
  • Processus très rapide : entièrement réalisé en 1 heure environ
  • L’accès excellent aux virus assure des récupérations quantitatives
  • Capable de traiter 6 × 20 ml de culture cellulaire
  • Récupère 1 × 1011 à 1012 particules virales avec 20 ml de culture cellulaire
Pour un vecteur de rendement normal, avec cette méthode, 1 × 15cm de plaque de culture produit jusqu’à 1 × 1012 de particules virales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
< 0,025 UE/ml
20 ml de surnageants d’adénovirus
-20°C