Learn More
Sartorius Concentrateurs statiques Vivapore 5
Conçues pour une concentration rapide et économique. Les concentrateurs statiques Sartorius Vivapore 5 sont des dispositifs prêts à l’emploi d’ultrafiltration jetables pour des échantillons de 5 ml maximum. Ces unités de paillasse simples sont idéales pour la concentration ou la purification de laboratoire à usage général avant une analyse plus approfondie. Disponibles en packs de 4, 30 ou 100.
45.40€ - 600.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
MWCO | 7500 Da |
Zone de filtration | 20 cm2 |
Matériau de boîtiers | Styrène acrylonitrile (SAN) |
Description
Économiques et performants- Pas besoin d’équipement supplémentaire, de pression ou d’une source de vide
- Dispositifs individuels avec des supports en plastique jetables pouvant accueillir un maximum de quatre unités
- Technique de concentration simple :
- Remplir simplement l’unité avec la solution à concentrer
- Attendre que le niveau de concentration souhaité soit atteint
- Puis effectuer un pipetage de l’échantillon concentré depuis le réservoir à fond incliné
- Des chambres de concentration distinctes éliminent le risque de contamination croisée
- Chaque unité est dotée d’une membrane en PES à débit haut de 7,5 kDa
- Parfaits pour les échantillons sensibles aux forces de cisaillement ou aux contraintes induites par la pression
- Adaptés aux échantillons nécessitant un traitement dans un environnement de chambre froide
- Parfaits pour une grande variété d’applications de recherche clinique et générale
- Concentration urinaire et analyse ultérieure des protéines Bence-Jones par électrophorèse sur gel
- Concentration des macromolécules dans le liquide céphalorachidien (LCR) ou d’autres solutions biologiques
Spécification
Oui | |
7500 Da | |
Styrène acrylonitrile (SAN) | |
82 mm |
PES | |
20 cm2 | |
1 à 5 mL | |
42 mm |